WH0010002M1
Monoclonal Anti-NR2E3 antibody produced in mouse
clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ESCS, Anti-MGC49976, Anti-PNR, Anti-RNR, Anti-nuclear receptor subfamily 2, group E, member 3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2A12, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NR2E3(10002)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MCPVDKAHRNQCQACRLKKCLQAGMNQDAVQNERQPRSTAQVHLDSMESNTESRPESLVAPPAPAGRSPRGPTPMSAARALGHHFMASLITAETCAKLEPEDADENIDVTSNDPEFPSSPYSSSSPCGLDSIHETSARLLFMAVKWAKNLPVFSSLPFRDQVILLEEAWSELFLLGAIQWSLPLDSCPLLAPPEASAAGGAQGRLTLASMETRVLQETISRFRALAVDPTEFACMKALVLFKPETRGLKDPEHVEALQDQSQVMLSQHSKAHHPSQPVRFGKLLLLLPSLRFITAERIELLFFRKTIGNTPMEKLLCDMFKN
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable