WH0009699M1
Monoclonal Anti-RIMS2 antibody produced in mouse
clone 3C12, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-DKFZp781A0653, Anti-KIAA0751, Anti-OBOE, Anti-RAB3IP3, Anti-RIM2, Anti-regulating synaptic membrane exocytosis 2
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3C12, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgMκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RIMS2(9699)
Inmunógeno
Sequence
LANADLEDSRISMLRMDRPSRQRSISERRAAMENQRSYSMERTREAQGPSSYAQRTTNHSPPTPRRSPLPIDRPDLRRTD
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)