Saltar a
87976
Polyethylene glycol Standard ReadyCal Set Mp ~250-45′000
suitable for gel permeation chromatography (GPC)
Sinónimos:
PEG Molecular Weight Calibration Kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 set
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
576,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
576,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
Other Notes
ReadyCal Standards are polymer cocktails pre-weighed into autosampler vials for the convenient calibration of GPC/SEC/GFC systems.
This kit contains 10 sets of 3 color-coded vials, each containing four polyethylene glycols of different molar masses. Molar masses range from ~250 to ~45,000 Da and are carefully selected so that polymer traces are baseline separated.
This kit contains sufficient material for at least 10 calibrations and includes an instruction manual and calibration curve with measurement conditions.
Suitable for calibrations in aqueous solutions, DMF and DMAc (THF only for low molar masses).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
815068143476552
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)