Saltar a
W0397
Williams′ Medium E
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, With sodium bicarbonate and L-glutamine, without phenol red
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
500 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
97,70 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
97,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, tested
components
NaHCO3: 2.2 g/L
phenol red: no
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.025 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Williams′ Medium E has been reported to suit long-term culturing of adult liver epithelial cells.
Other Notes
Phenol red has been shown to interfere with the growth of some cells at low or cloning densities. Use this version of William′s E when working with stem cells or cells at low densities.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
W4128W1878M0200
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
components
NaHCO3: 2.2 g/L
phenol red: no
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.025 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
components
L-glutamine: no
phenol red: 0.0107 g/L
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 2.2 g/L
components
sodium pyruvate: 0.025 g/L
phenol red: no
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 2.2 g/L
L-glutamine: no
components
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
NaHCO3: 2.2 g/L
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
W0397-500ML04061837357503