U3010
URB602
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
[1,1’-Biphenyl]-3-yl-carbamic acid cyclohexyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(Nc1cccc(c1)-c2ccccc2)OC3CCCCC3
InChI
1S/C19H21NO2/c21-19(22-18-12-5-2-6-13-18)20-17-11-7-10-16(14-17)15-8-3-1-4-9-15/h1,3-4,7-11,14,18H,2,5-6,12-13H2,(H,20,21)
Clave InChI
HHVUFQYJOSFTEH-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable