Merck
U211200
Sigma-Aldrich
DMT-2′Fluoro-dU Phosphoramidite
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Sinónimos:
DMT-2′-Fluoro-dU amidite
Seleccione un Tamaño
100 G
8700,00 €
500 G
39.010,00 €
8700,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
8700,00 €
500 G
39.010,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H46FN4O8P
Número de CAS:
Peso molecular:
748.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.51
8700,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Formulario
powder
mol peso
748.78 g/mol
técnicas
oligo synthesis: suitable
impurezas
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
color
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
idoneidad
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
perfil del nucleósido
base: deoxyuridine
base protecting group: none
2' protecting group: fluoro
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](F)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C39H46FN4O8P/c1-26(2)44(27(3)4)53(50-24-10-22-41)52-36-33(51-37(35(36)40)43-23-21-34(45)42-38(43)46)25-49-39(28-11-8-7-9-12-28,29-13-17-31(47-5)18-14-29)30-15-19-32(48-6)20-16-30/h7-9,11-21,23,26-27,33,35-37H,10,24-25H2,1-6H3,(H,42,45,46)/t33-,35-,36-,37-,53?/m1/s1
Clave InChI
HQHQPAYRJJMYQX-DJTPZYMWSA-N
Descripción general
DMT-2′Fluoro-dU Phosphoramidite is a 2′Fluoro phosphoramidite that is used to synthesize oligonucleotides that are more thermally stable and provide increased nuclease resistance.
Its key features are-
  • Can be employed together with DNA or RNA phosphoramidites
  • Recommended deprotection conditions are 8 hours at 55 °C using concentrated ammonia solution, or with AMA for 10 minutes at 65 °C
  • Synthesis of 2′Fluoro oligonucleotides is similar to standard DNA synthesis but requires an elongated coupling time (recommended is 3 minutes compared to 90 seconds for DNA monomers)
  • Consistent lot-to-lot high purity and performance
  • Manufactured under a certified ISO 9001 quality system
Aplicación
DMT-2′Fluoro-dU Phosphoramidite is suitable for use in the synthesis of 2′-fluoro modified oligonucleotide sequences by employing automated solid-phase chemistry.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)