Saltar a
C211850
DMT-2′O-MOE-rMeC(bz) Phosphoramidite
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C50H60N5O10P
Número CAS:
Peso molecular:
922.01
MDL number:
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Quality Segment
form
powder
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
−20°C
General description
DMT-2′O-MOE-rMeC(bz) Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G211850C213000G211000
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200, 300
Quality Level
300, 200
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
λ
conforms (UV/VIS Identity)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
No data available
Punto de inflamación (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)