Documentos clave
TMO382099-1000
Nalgene® Certified Low Particulate narrow-mouth bottle
natural high-density polyethylene, volume 1000 mL, case of 24 ea
Sinónimos:
HDPE bottle, certified nalgene bottle
Seleccione un Tamaño
1 EACH
304,00 €
304,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
304,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
304,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
natural high-density polyethylene
envase
case of 24 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 382099-1000
capacidad
1000 mL
volumen
1000 mL
Descripción general
Effectively store high-purity chemicals with Thermo Scientific Nalgene Certified Low Particulate Narrow-Mouth HDPE Bottles with Closure, which are extremely low in trace metal content. Controlled environment manufacturing minimizes particulate contamination.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)