Documentos clave
Z187941
Sigma-Aldrich
Precisionware bottles
Narrow-mouth, capacity 1,000 mL
Sinónimos:
bottle hdpe, plastic bottle, plastic bottles
Seleccione un Tamaño
6 EA
54,10 €
24 EA
208,00 €
54,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
54,10 €
24 EA
208,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
54,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (38)
Características
with cap
envase
case of 24 ea
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F10620-0008
capacidad
1,000 mL
Descripción general
  • Precisionware bottles are made of laboratory/pharmaceutical grade high-density polyethylene (HDPE).
  • Features a leak-proof closure cap for sample protection.
  • The sturdy, heavy-duty bottle design facilitates the easy storing of liquid/powder samples.
  • Manufactured to strict DOT-2E specifications.
  • Molded pour lip for easy, no-spill pour.
  • Suitable for shipping.
Bottle with leakproof and sturdy, heavy-duty wall. Manufactured to strict DOT-2E specifications. Molded pour lip for easy, no-spill pour. Suitable for shipping.
Información legal
Precisionware is a trademark of Vectra Precisionware
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)