Documentos clave
TMO235306
Nunc® pierceble Sealing Tape
polyethylene silicone, non-sterile, case of 100 ea
Sinónimos:
adhesive film, adhesive tape
Seleccione un Tamaño
100 EACH
597,00 €
597,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EACH
597,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.15
597,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
esterilidad
non-sterile
envase
case of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Nunc 235306
Descripción general
Minimize evaporation and protect samples from contamination and spilling with Thermo Scientific Nunc Sealing Tapes. These adhesive seals are ideal for all assay applications. Nunc Life Science products offer reliability and reproducible results, and are backed by industry-leading quality standards and certifications.
Información legal
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)