Documentos clave
TMO241205
Nunc® breathable cell culture sealing film
rayon acrylate, sterile, case of 50 ea
Sinónimos:
adhesive film, adhesive foil
Seleccione un Tamaño
50 EACH
162,00 €
162,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EACH
162,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.15
162,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
esterilidad
sterile
envase
case of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Nunc 241205
Categorías relacionadas
Descripción general
Minimize evaporation and protect samples from contamination and spilling with Thermo Scientific Nunc Sealing Tapes. These adhesive seals are ideal for all assay applications. Nunc Life Science products offer reliability and reproducible results, and are backed by industry-leading quality standards and certifications.
Información legal
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)