Documentos clave
TMO2116-0250
Nalgene® straight-sided wide-mouth jar
polycarbonate, jar capacity 250 mL, clear, case of 24 ea
Sinónimos:
clear plastic container, screw top container
Seleccione un Tamaño
24 EACH
370,00 €
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
24 EACH
370,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
clear
polycarbonate
straight
wide-mouth
envase
case of 24 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 2116-0250
Capacidad de la jarra
250 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Collect and store pastes, solids, specimens and lab supplies with window-clear Thermo Scientific Nalgene Straight-side Wide-Mouth Jars. A wide temperature range (-135°C to +135°C) makes these jars an excellent choice for cold room and refrigerated use all the way to the autoclave. These high impact-resistant jars are extremely versatile. Not liquid leakproof.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)