Documentos clave
TMO146183
Nunc® cell culture tubes
polystyrene, tube diam. × L × capacity 14 mm × 100 mm × 7 mL, Nunclon® Delta surface plate, case of 600 ea
Sinónimos:
culture tube, treated tube
Seleccione un Tamaño
600 EACH
800,00 €
800,00 €
Disponible para envío el02 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
600 EACH
800,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.13
800,00 €
Disponible para envío el02 de abril de 2025Detalles
Materiales
polystyrene
envase
case of 600 ea
fabricante / nombre comercial
Nunc 146183
Diám. de las tuberías × L × capacidad
14 mm × 100 mm × 7 mL
Descripción general
Perform adherent cell cultures in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories, as well as in the production of vaccines and diagnostic kits with Thermo Scientific Nunc Cell Culture Tubes.
Información legal
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)