Documentos clave
CLS430172
Corning® culture tubes
15 mL culture tubes, 16 x 125 mm, w/ screw top plug seal cap, polystyrene, TC-treated, sterile, 500/cs
Sinónimos:
cell culture tubes, plastic test tubes, plastic test tubes with caps, test tubes
Seleccione un Tamaño
500 EA
492,00 €
492,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
492,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.11
492,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
cap (plugseal)
polystyrene
round bottom tube
esterilidad
sterile
Características
cap threaded; plug seal
disposable
Bottom style: round
envase
pack of 50
case of 500
fabricante / nombre comercial
Corning 430172
capacidad
15 mL
diám. × L
16 mm × 125 mm
color
clear
Características y beneficios
  • Corning® cell culture tubes are made of optically clear polystyrene
  • Threaded orange color plug seal cap to prevent leakage
  • Cell culture tubes are treated for optimal cell attachment
  • Tubes are supplied racked in a foam tray
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Recommended till relative centrifugal force (RCF) of 1,400xg
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)