T7687
Anti-Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-3, First Loop antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, buffered aqueous glycerol solution, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-TIMP-3
Seleccione un Tamaño
429,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
429,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:1,000 using a whole cell extract from human fibroblasts (M 3303)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TIMP3(7078)
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)