Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 220,00 € |
1 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1360,00 € |
Acerca de este artículo
220,00 €
grade
derivatization grade (chiral)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable
mp
114-116 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N=C=S)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H19NO9S/c1-7(17)21-5-11-12(22-8(2)18)13(23-9(3)19)14(24-10(4)20)15(25-11)16-6-26/h11-15H,5H2,1-4H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI key
WOWNQYXIQWQJRJ-UXXRCYHCSA-N
General description
Application
Packaging
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
| quality LiChropur™ | quality - | quality - | quality - |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (GC) |
| mp 114-116 °C (lit.) | mp −21 °C (lit.) | mp 151-156 °C | mp 167-169 °C (lit.) |
| grade derivatization grade (chiral) | grade Sigma Grade | grade - | grade - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?