Merck
T2826
Sigma-Aldrich
TargeTron Vector pACD4K-C-loxP
Expression Vector for Bacterial Gene Knockout
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
The TargeTron Vector pACD4K-C-loxP is a 7,745bp E. coli expression vector for use with the TargeTron Gene Knockout System (TA0100). The vector is linearized at the HindIII and BsrGI sites. This vector differs from the original pACD4K-C vector (included in the TargeTron Gene Knockout System) in that it has loxP sites flanking each end of the kanamycin ORF that allow for removal of the kanamycin resistance marker via Cre-loxP mediated recombination. After removal of the kanamycin resistance marker, sequential knockouts can be generated.
Otras notas
For more information and to view applications data, please visit www.sigma-aldrich.com/targetron.
Información legal
TargeTron is a trademark of InGex, LLC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)