Merck
205753
Sigma-Aldrich
Paladio sobre carbono
extent of labeling: 1 wt. % loading, 4-8 mesh
Sinónimos:
Pd/C
About This Item
Fórmula lineal:
Pd
Peso molecular:
106.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Extensión del etiquetado
1 wt. % loading
tamaño de partícula
4-8 mesh
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalizador para:
  • Reacción de Stille
  • Reacciones de hidrogenación
  • Reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura y reacciones de Heck-Mizoroki
  • Desoxigenación
  • Reacciones de oxidación
  • Reacciones de acoplamiento
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable