Documentos clave
T1906
Sigma-Aldrich
Ultramicro pipette tips
Microcapillary, round tip, maximum volume 200 μL, non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiales
colorless
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
envase
pack of 200 ea (Trays)
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
volumen máximo
200 μL
Descripción general
For loading tube gels and slab gels 0.6 mm or thicker. Mark at 5 μl gives visual confirmation of proper pipet operation. Each tray contains 10 × 20 tips
Low capacity improves accuracy with small sample volumes by reducing dead space.
Otras notas
Browse all pipette tips
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)