Documentos clave
Z381845
Sigma-Aldrich
Ultramicro pipette tips
Microcapillary, round tip, maximum volume 10 μL, non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiales
colorless
polypropylene
polypropylene
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 200 ea (Bag)
fabricante / nombre comercial
Sorenson 1511
volumen máximo
10 μL
volumen
10 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Low capacity improves accuracy with small sample volumes by reducing dead space.
Aplicación
For loading sequencing gels 0.6 mm or thicker.
Otras notas
Browse all pipette tips
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)