T1823
Tetramethylrosamine chloride salt
≥95% (at 254 nm, HPLC), solid
Sinónimos:
3,6-bis(dimethylamino)-9-phenyl chloride salt, Xanthylium
descripción
Light sensitive
Ensayo
≥95% (at 254 nm, HPLC)
Formulario
solid
solubilidad
DMSO or DMF: soluble
fluorescencia
λem 573 nm (+/- 4nm)
cadena SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2c(-c3ccccc3)c4ccc(cc4[o+]c2c1)N(C)C
Aplicación
Useful dye for studying P-gp mediated exclusion from multidrug resistant cells. Superior P-gp substrate compared to the widely used marker rhodamine 123.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)