Documentos clave
8.51026
Sigma-Aldrich
5-Carboxy-tetramethylrhodamine
Novabiochem®
Sinónimos:
5-Carboxy-tetramethylrhodamine, 5-TAMRA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H22N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
430.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: fluorescent-labelling reagent
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(C)(C)c1cc2[o+]c3c(c(c2cc1)c4c(cc(cc4)C(=O)O)C(=O)[O-])ccc(c3)N(C)C
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)17-8-5-14(24(28)29)11-20(17)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
Clave InChI
YMZMTOFQCVHHFB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This fluorescent dye (λem555 nm, λex580 nm) is supplied as a single isomer, which ensures production of labeled products of defined chemical structure, as well as greatly simplifying purification and characterization.
Associated Protocols and Technical Articles
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Aplicación
5-Carboxy-tetramethylrhodamine Novabiochem®. CAS 91809-66-4, molar mass 430.45 g/mol.
Ligadura / enlace
Replaces: 01-63-0114
Nota de análisis
Color (visual): dark violett to brown
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.