Merck
T1394
Sigma-Aldrich
Trifluoromethanesulfonic acid
Sinónimos:
Triflic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CF3SO3H
Número de CAS:
Peso molecular:
150.08
Beilstein:
1812100
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
densidad de vapor
5.2 (vs air)
presión de vapor
8 mmHg ( 25 °C)
índice de refracción
n20/D 1.327 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
densidad
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)
Clave InChI
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Deglycosylation agent
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>332.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 166.7 °C - Pensky-Martens closed cup