Merck
T0775
Sigma-Aldrich
N,N,N-Trimethyl-4-(6-phenyl-1,3,5-hexatrien-1-yl)phenylammonium p-toluenesulfonate
≥95%
Sinónimos:
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene-4′-trimethylammonium tosylate, 1-(4-Trimethylammoniophenyl)-6-phenyl-1,3,5-hexatriene p-toluenesulfonate, 4′-(Trimethylammonio)diphenylhexatriene p-toluenesulfonate, TMA-DPH
Seleccione un Tamaño
5 MG
146,00 €
146,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
146,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C21H24N · C7H7O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
461.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
146,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
mp
237 °C (dec.) (lit.)
fluorescencia
λex 355 nm; λem ~430 nm in methanol
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.C[N+](C)(C)c2ccc(\C=C\C=C\C=C\c3ccccc3)cc2
InChI
1S/C21H24N.C7H8O3S/c1-22(2,3)21-17-15-20(16-18-21)14-8-5-4-7-11-19-12-9-6-10-13-19;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-18H,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1/b5-4+,11-7+,14-8+;
Clave InChI
ZKARERKEBVSZCX-VMDDUYISSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Lipid marker for endocytosis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J G Kuhry et al.
Cell biophysics, 5(2), 129-140 (1983-06-01)
Fluorescence intensity measurements and fluorescence microscopy data showed that TMA-DPH (trimethylammonium diphenylhexatriene), a cationic derivative of the fluorescence polarization probe DPH, has a considerably different behavior in L929 cultured cells than does its parent molecule. In contrast to DPH, it
D Illinger et al.
Biology of the cell, 71(3), 293-296 (1991-01-01)
The fluorescent hydrophobic plasma membrane probe, trimethylamino-diphenylhexatriene (TMA-DPH) was previously shown to follow the plasma membrane throughout its internalization and recycling process and thus to behave as a marker for endo- and exocytosis in living cell systems. In this paper
Belén Yélamos et al.
Bio-protocol, 8(23), e3108-e3108 (2018-12-05)
In order to study the mechanism underlying the Hepatitis C Virus (HCV) fusion process we have performed assays using phospholipid liposomes and a truncated form of E2 protein, E2661 (amino acids 384-661 of the HCV polyprotein) lacking the transmembrane region.