Documentos clave
SYND281010
Synthware Distilling bulb Kugelrohr
clear borosilicate glass 3.3, volume 10 mL
Sinónimos:
Synthware D281010
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiales
clear borosilicate glass 3.3
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech D281010
botella capacidad
10 mL
volumen
10 mL
Descripción general
Distilling Bulb, Kugelrohr, 14/20, 10mL, 85mm
Aplicación
kemetch; synthware; distillation; still; kugelrohr
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.