Documentos
SRP8011
Sigma-Aldrich
Granulin C human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
GRN C, Granulin-5
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
etiqueta
His tagged
Análisis
>90% (SDS-PAGE)
formulario
liquid
mol peso
~10 kDa by SDS-PAGE
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
≥0.2 mg/mL
impurezas
<1 EU/μg endotoxin, tested
color
clear
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GRN(2896)
Descripción general
Granulins have possible cytokine-like activity. They are important in normal development, inflammation, wound repair, and tumorigenesis.
Forma física
Solution in 55 mM TRIS-HCl, pH 8.2, containing 150 mM NaCl.
Otras notas
Human granulin C (aa 364-430) is fused at the N-terminus to a His-tag.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable