Documentos clave
SRP8009
Sigma-Aldrich
GITRL, Soluble mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, FLAG® tagged, >90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
AITRL, EGF-like protein 9, Glucocorticoid-induced TNF receptor ligand, TNFSF18
Seleccione un Tamaño
50 μG
564,00 €
564,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
564,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
564,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
FLAG® tagged
Ensayo
>90% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
mol peso
~22 kDa by SDS-PAGE
envase
pkg of 50 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
≥0.2 mg/mL
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
clear
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
GITRL (Glucocorticoid-induced TNF receptor ligand) is expressed on dendritic cells (DC), monocytes, macrophages, B cells, activated T cells, endothelial cells, osteoclasts and various healthy non-lymphoid tissues (e.g. testis). GITRL is constitutively expressed and released as soluble form by solid tumors and various hematopoietic malignancies. GITRL causes differentiation of osteoclasts, activation of macrophages, but also alteration of carcinoma and leukemia cells and influences apoptosis. Binding to GITR is important in regulating T cell proliferation and TCR-mediated apoptosis. GITRL is implicated in development of autoimmune diseases and in the immune response against infectious pathogens and tumors.
Forma física
Solution in 10 mM glycine, pH 10.0.
Otras notas
The extracellular domain of mouse GITRL (aa 45-173) is fused at the N-terminus to a FLAG®-tag.
Información legal
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)