Merck
SMB00372
Sigma-Aldrich
Cycloastragenol
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3β,6α,16β,20R,24S)-20,24-Epoxy-9,19-cyclolanostane-3,6,16,25-tetrol, Astramembrangenin, Cyclogalegigenin, Cyclosieversigenin
Seleccione un Tamaño
20 MG
46,30 €
100 MG
212,00 €
46,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
46,30 €
100 MG
212,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H50O5
Número de CAS:
Peso molecular:
490.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
46,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@]1(O[C@H](C(O)(C)C)CC1)[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]3(C)[C@]4([H])C[C@H](O)[C@@]5([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]5(C6)[C@]46CC[C@@]32C
InChI
1S/C30H50O5/c1-24(2)20(33)8-11-30-16-29(30)13-12-26(5)23(28(7)10-9-21(35-28)25(3,4)34)18(32)15-27(26,6)19(29)14-17(31)22(24)30/h17-23,31-34H,8-16H2,1-7H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,26+,27-,28+,29-,30+/m0/s1
Clave InChI
WENNXORDXYGDTP-UOUCMYEWSA-N
Descripción general
Cycloastragenol is a sapogenin and an aglycone found in or derived from Astragalus membranaceus.[1] It is a natural triterpenoid.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cycloastragenol is used as a nutraceutical (e.g. TAT2) and seems to moderately increase the telomerase activity and proliferative capacity of both CD4 and CD8 T-cells. Cycloastragenol possesses antiviral, antimicrobial, anti-inflammatory, anti-hepatotoxic, anti-leukemia, antitumor and antinociceptive activity. It also acts as an immunomodulator.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
In vitro intestinal absorption and first-pass intestinal and hepatic metabolism of cycloastragenol, a potent small molecule telomerase activator
Zhu J, et al.
Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 25(5), 477-486 (2010)