SRP6553
CIRBP/Cold-inducible RNA-binding protein human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
A18HNRNP, CIRP
Seleccione un Tamaño
1300,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1300,00 €
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
20.5 kDa
envase
pkg of 1 mg
pkg of 20 μg
impurezas
≤1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CIRBP(1153)
Descripción general
Forma física
Reconstitución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)