SRP8047
Omentin human
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
ACRP30headless:TNFSF13, Endothelial lectin HL-1, Galactofuranose-binding Lectin, Intestinal lactoferrin receptor, Omentin 1
Seleccione un Tamaño
288,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
288,00 €
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in CHO cells
etiqueta
FLAG® tagged
Ensayo
>95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
~38 kDa
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
ligand binding assay: suitable
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ITLN1(55600)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)