SRP6427
FGFR1/CD331 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
BFGFR, CD331, CEK, FGFBR, FGFR-1, FLT2, H2, HBGFR, KAL2, N-SAM
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 40.1 kDa
observed mol wt 60-65 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced. Arg 22 is the predicted N-terminal.)
envase
pkg of 20 and 100 μg
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... FGFR1(2260)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)