SRP6297
Cathepsin S human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
CTSS
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
mol peso
~37 kDa
envase
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
concentración
0.2 μM
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CTSS(1520)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)