SRP6112
G6PD from E. coli
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase, Zwf
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Escherichia coli
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
mol peso
55.7 kDa (491 aa, 1-491 aa)
envase
pkg of 100 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
Escherichia coli ... ZWF(7149716)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)