Documentos
SRP6092
Sigma-Aldrich
FKBP1B human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
FKBP12.6, FKBP1L, OTK4, PKBP1IL, Peptidyl prolyl cis-trans isomerase FKBP1B
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥90% (SDS-PAGE)
formulario
liquid
mol peso
14.2 kDa
envase
pkg of 100 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... FKBP1B(2281)
Descripción general
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1B (FKBP1B) belongs to the immunophilin protein family which has a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. FKBP1B is a cis-trans prolyl isomerase which binds the immunosuppressants FK506 (tacrolimus) and rapamycin (sirolimus). FKBP1B is extremely similar to the FK506-binding protein 1A. The physiological role of FKBP1B is thought to be in excitation-contraction coupling in cardiac muscle.
Forma física
0.25 mg/mL solution in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1 mM DTT and 20% glycerol.
Nota de preparación
Centrifuge the vial prior to opening.
Otras notas
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH RSMGVEIETI SPGDGRTFPK KGQTCVVHYT GMLQNGKKFD SSRDRNKPFK FRIGKQEVIK GFEEGAAQMS LGQRAKLTCT PDVAYGATGH PGVIPPNATL IFDVELLNLE
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable