Documentos clave
239836
Sigma-Aldrich
Cyclophilin A Inhibitor
The Cyclophilin A Inhibitor, also referenced under CAS 1186372-20-2, controls the biological activity of Cyclophilin A. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinónimos:
Cyclophilin A Inhibitor
Seleccione un Tamaño
10 MG
109,00 €
109,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
109,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H14ClFN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
380.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
109,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
off-white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Fc1c(c(ccc1)Cl)C(=O)NC(=O)NC2c3c(cccc3)c4c2cccc4
InChI
1S/C21H14ClFN2O2/c22-16-10-5-11-17(23)18(16)20(26)25-21(27)24-19-14-8-3-1-6-12(14)13-7-2-4-9-15(13)19/h1-11,19H,(H2,24,25,26,27)
Clave InChI
SFNLLCUAISZNRV-UHFFFAOYSA-N
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Tatsuya Tsuda et al.
Journal of pharmacological sciences, 142(3), 109-115 (2019-12-29)
Arterial calcification, a risk factor of cardiovascular events, develops with differentiation of vascular smooth muscle cells (VSMCs) into osteoblast-like cells. Cyclophilin A (CypA) is a peptidyl-prolyl isomerase involved in cardiovascular diseases such as atherosclerosis and aortic aneurysms, and rho-associated protein