Saltar a
SML2170
HX531
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(5H-2,3-(2,5-dimethyl-2,5-hexano)-5-methyl- 8-nitrodibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-yl)benzoic acid, 4-(7,8,9,10-Tetrahydro-5,7,7,10.10-pentamethyl-2-nitro-5H-benzo[b]naphtho[2,3-e][1,4]-diazepin-12-yl)-benzoic acid, HX 531, HX-531
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
95,60 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
358,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H29N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
483.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
95,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C1=CC2=C(C(C)(CCC2(C)C)C)C=C13)C(C=C4)=C(N=C3C5=CC=C(C=C5)C(O)=O)C=C4[N+]([O-])=O
InChI
1S/C29H29N3O4/c1-28(2)12-13-29(3,4)22-16-25-20(15-21(22)28)26(17-6-8-18(9-7-17)27(33)34)30-23-14-19(32(35)36)10-11-24(23)31(25)5/h6-11,14-16H,12-13H2,1-5H3,(H,33,34)
InChI key
SXKPGYKPQPYJER-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antagonist of the retinoid X receptor (RXR)
HX-531 is a potent antagonist of the retinoid X receptor (RXR) with an IC50 value of 18 nM. HX531 has been used in many studies of the various effects of retinoids and RXR activity in diseases such as diabetes, Parkinson′s disease, often as a control for agonists such as Bexarotene. It was recently shown to promote white adipogenic differentiation and inhibit both basal and Bexarotene-induced brown adipogenic differentiation.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2591SML2233SML1867
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
color
yellow to orange
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)