SRP6067
Cyclophilin D human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
CYP-40, CYPD, PPID, Peptidyl prolyl isomerase D
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
mol peso
42.9 kDa
envase
pkg of 100 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PPID(5481)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)