Merck
SRP5293
Sigma-Aldrich
PIP5K1C, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
KIAA0589, LCCS3, PIP5K-gamma, PIP5Kgamma, PIPKIg_v4
Seleccione un Tamaño
10 μG
357,00 €
357,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
357,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
357,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Línea del producto
PRECISIO®
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
176-264 nmol/min·mg
mol peso
~120 kDa
Nº de acceso NCBI
aplicaciones
cell analysis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PIP5K1C(23396)
Descripción general
PIP5K1C or phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase 1 gamma phosphorylates phosphatidylinositol-4-phosphate to form phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate. PIP5K1C is found at synapses and has been found to play roles in endocytosis and cell migration. PIP5K1C directly associates with β-catenin and increases β-catenin activity downstream of growth factor stimulation. PIP5K1C expression and kinase activity enhance β-catenin phosphorylation on residues that promote nuclear importation and transcriptional activity. PIP5K1C deficiency impairs neutrophil recruitment as a result of defect in adhesion. PIP5K1C regulated the adhesion through facilitating RhoA GTPase and integrin activation by chemoattractants.
Forma física
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota de preparación
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Información legal
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)