SRP4365
VEGF165 from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
MGC70609, VEGF, VEGF-A, VPF, Vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor
Seleccione un Tamaño
328,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
328,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rat
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥98% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
~38.4 kDa
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rat ... Vegfa(83785)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)