The mouse NGF-beta product with Product No. SRP4304 does not contain any tags.
SRP4304
NGF-beta from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Nerve Growth Factor β, Ngf, Ngfb
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥98% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
0.2 ng/mL ED50
mol peso
~13.4 kDa
envase
pkg of 20 μg
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Ngf(18049)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Does Product No. SRP4304 contain any tags?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?