The buffer used in Product SRP2057, LXR ?-ligand binding domain (211-461) human, is 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 20% Glycerol, 100 mM KCl, 1 mM DTT, and 0.2 mM EDTA.
SRP2057
LXR β-ligand binding domain (211-461) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
LXR-b, LXRB, NER, NER-I, RIP15, UNR
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥80% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
mol peso
~30.9 kDa
envase
pkg of 10 μg
concentración
700 μg/mL
color
clear colorless
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... NR1H2(7376)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
What is the composition of the buffer in Product SRP2057, LXR β-ligand binding domain (211-461) human?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 respuesta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
¿Le ha resultado útil?