Documentos clave
SRP0712
Sigma-Aldrich
EGFR (C797S), Active
recombinant
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Seleccione un Tamaño
10 μG
367,00 €
367,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
367,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
367,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
70-95% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
actividad específica
74-102 nmol/min·mg (radiometric)
mol peso
~89-100 kDa
concentración
0.1 μg/μL
nº de acceso
NM_005228
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... EGFR(1956)
Aplicación
Useful for kinase assay.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Recombinant human EGFR (C797S) (668-end) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. EGFR is the receptor for members of the EGF family and is a transmembrane glycoprotein that has tyrosine kinase activity. Binding of epidermal growth factor to EGFR induces receptor dimerization and tyrosine autophosphorylation and leads to cell proliferation, differentiation, motility, and cell survival (1). Activation of EGFR triggers mitogenic signaling in gastrointestinal mucosa, and its expression is upregulated in colon cancers and most neoplasms (2). Activation of EGFR triggers activation of the ERK-signaling pathway in normal gastric epithelial and colon cancer cell lines. Inactivation of EGFR with selective inhibitors significantly reduces ERK2 activation, c-fos mRNA expression and cell proliferation.
Reconstitución
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Almacenamiento y estabilidad
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)