Item #14-531-M is active EGFR. It is N-terminal GST-tagged human EGFR kinase domain residues 696– end. Theoretically, it should be suitable for Isothermal Titration Calorimetry studies but was not tested in this application in-house.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 μg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 556,00 € |
250 μg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 3540,00 € |
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Mol wt:
Mw 86 kDa
556,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
human
Quality Segment
mol wt
Mw 86 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
N-terminal GST-tagged human EGFR kinase domain, amino acids 696-end
Product Source: Human EGFR expressed by baculovirus in Sf21 insect cells.
Packaging
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-531M when ordering the 250 µg size.
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of Angiotensin II peptide substrate
Other Notes
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable |
| mol wt Mw 86 kDa | mol wt Mw 86 kDa | mol wt Mw 85.8 kDa | mol wt Mw 85.8 kDa |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
| Quality Level 100 | Quality Level 100, 300 | Quality Level 100, 300 | Quality Level 100 |
-
can i use this product as a protein for Isothermal Titration calorimetry studies?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-