Documentos clave
SRP0707
Sigma-Aldrich
PAD Cocktail, Active
recombinant
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Seleccione un Tamaño
25 μG
367,00 €
367,00 €
Disponible para envío el11 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 μG
367,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
367,00 €
Disponible para envío el11 de abril de 2025Detalles
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
70-95% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
mol peso
~95-100 kDa
concentración
0.5 μg/μL (0.1 ug/uL each PAD)
nº de acceso
BC025718
BC049947
NM_013358
NM_016233
NM_207421
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Aplicación
Useful for citrullination and Western blot.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The five full length recombinant PAD proteins (1, 2, 3, 4 and 6) expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using N-terminal GST tags. This mixture is ideally suited for in vitro citrullination of protein targets.
Reconstitución
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Almacenamiento y estabilidad
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)