Documentos clave
SRP0690
Sigma-Aldrich
LKB1(STK11) Protein
recombinant
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Seleccione un Tamaño
50 μG
405,00 €
405,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
405,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
405,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
70-95% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
mol peso
~85 kDa
concentración
0.2 μg/μL
nº de acceso
NM_000455
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... LKB1(6794)
Aplicación
Useful for Western blot and in kinases assays as a downstream substrate for SRC or MEK1 kinases.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Recombinant full-length human LKB1(STK11) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. LKB1(STK11) is a member of the serine/threonine kinase family which regulates cell polarity and functions as a tumor suppressor. STK11 is a critical barrier to pulmonary tumorigenesis which controlling initiation, differentiation, and metastasis. STK11 plays a central role in restricting HSC entry into cell cycle and in broadly maintaining energy homeostasis in hematopoietic cells through a novel metabolic checkpoint (1). STK11 serves as an essential regulator of HSCs and hematopoiesis, and more generally, points to the critical importance of coupling energy metabolism and stem cell homeostasis (2).
Reconstitución
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Almacenamiento y estabilidad
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)