Documentos clave
SRP0630
Sigma-Aldrich
OX40 (CD134), Biotin Labeled, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
CD134, TNFRSF4, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 4
Seleccione un Tamaño
50 μG
599,00 €
599,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
599,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
599,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
23.6 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... TNFRSF4(7293)
Descripción general
Human secreted OX40, also known as CD134, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 4, and TNFRSF4, GenBank Accession No. NM_003327, a.a. 29-216 with C-terminal Avitag and Histag, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein is enzymatically biotinlabeled using Avitag technology. MW =23.6 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation. Biotinylation was confirmed to be >90%.
Forma física
Aqueous solution
Información legal
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)