Documentos clave
SRP0609
Sigma-Aldrich
TUT4, FLAG® -Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
TUT4, Terminal uridylyltransferase 4, ZCCHC11
Seleccione un Tamaño
25 μG
448,00 €
448,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 μG
448,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
448,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
127 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... ZCCHC11(23318)
Descripción general
Human TUT4, also known as ZCCHC11, GenBank Accession number NM_001009881, a.a. 212-1313 with C-terminal FLAG-Avi-tag. MW = 127 kDa, expressed in an HEK293 expression system. This protein is enzymatically biotinylated using Avitag technology. Biotinylation is confirmed to be ?90%.
Forma física
Aqueous solution
Información legal
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)