Documentos clave
SRP0452
Sigma-Aldrich
BRD2 (65-187) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
FSH, NAT, RING3, RNF3, bromodomain containing 2
Seleccione un Tamaño
100 μG
702,00 €
702,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
702,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
702,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
15.5 kDa
envase
pkg of 100 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... BRD2(6046)
Descripción general
Human Bromodomain containing 2, also known as BRD2, RING3 or RNF3 (GenBank Accession No. NM_005104) amino-acids 65 – 187 with N-terminal His-tag, MW = 15.5 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Takashi Umehara et al.
FEBS letters, 584(18), 3901-3908 (2010-08-17)
The BET family proteins recognize acetylated chromatin through their two bromodomains, acting as transcriptional activators or tethering viral genomes to the mitotic chromosomes of their host. The structural mechanism for how the N-terminal bromodomain of human BRD2 (BRD2-BD1) deciphers the
Enyuan Shang et al.
Journal of cellular biochemistry, 112(10), 2784-2793 (2011-05-25)
The human BRD2 gene has been linked and associated with a form of common epilepsy and electroencephalographic abnormalities. Disruption of Brd2 in the mouse revealed that it is essential for embryonic neural development and that viable Brd2(+/-) heterozygotes show both