Documentos clave
SRP0213
Sigma-Aldrich
PTP1B (1-321)/PTPN1 Active from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
PTPN1, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 1
Seleccione un Tamaño
20 μG
341,00 €
341,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
341,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
341,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
63.3 kDa
envase
pkg of 20 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PTPN1(5770)
Descripción general
Protein tyrosine phosphatase, Catalytic domain, (amino acids 1-321), with N-terminal GST tag, MW = 63.3 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Aplicación
Useful for the study of enzyme kinetics, regulation, to dephosphorylate target substrates and for screening inhibitors.
Definición de unidad
One unit will hydrolyze 1 nmol p-nitrophenyl phosphate per minute at pH 7.4 and 30°C.
Forma física
Formulation: recombinant proteins were eluted in 25 mM Tris-HCL, 75 mM NaCl, pH 8.0, 0.05% Tween, 10 mM glutathione, 1 mM DTT and 50% glycerol.
Nota de preparación
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)