Documentos clave
14-646-M
Sigma-Aldrich
TCPTP Protein, 10 µg
Un-tagged, recombinant, human TCPTP, amino acids 1-341. For use in Phosphatase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
human
Nivel de calidad
100
300
recombinante
expressed in E. coli
mol peso
Mw 39.7 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (phosphatase)
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... PTPN2(5771)
Descripción general
Product Source: Human TCPTP, expressed in E. coli cells.
Un-tagged, recombinant, human TCPTP, amino acids 1-341.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: TCPTP
Calidad
Routinely evaluated by dephosphorylation of DiFMUP.
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable